Merck
W267201
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone
≥98%, FCC, FG
Synonyma:
raspberry ketone methyl ether, Anisylacetone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3OC6H4CH2CH2COCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
178.23
FEMA Number:
2672
Council of Europe no.:
163
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
7.029
EC Number:
203-184-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1869592
Organoleptic:
woody; fruity; raspberry; sweet
Grade:
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
Biological source:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
Food allergen:
no known allergens
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009, EU Regulation 1334/2008 & 178/2002, FCC, FDA 21 CFR 117, FDA 21 CFR 172.515
assay
≥98%
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
bp
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
mp
8 °C (lit.)
density
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
woody; fruity; raspberry; sweet
SMILES string
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)