Merck
W221902
Butyraldehyde
≥96.0%, FG
Synonyma:
Butanal
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH2CH2CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
72.11
FEMA Number:
2219
Council of Europe no.:
91
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
5.003
EC Number:
204-646-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506061
Organoleptic:
cocoa; green; musty; pungent
Grade:
FG, Kosher
Biological source:
synthetic
Food allergen:
no known allergens
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
FG, Kosher
reg. compliance
EU 1334/2008& 178/2002, FDA 21 CFR 117
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
90 mmHg ( 20 °C)
assay
≥96.0%
autoignition temp.
390 °F
expl. lim.
12.5 %
refractive index
n20/D 1.380 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
cocoa; green; musty; pungent
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Taste at 10 ppm
Other Notes
Natural occurrence: Apple, pear, carrot, white bread, beer, cooked rice.
Disclaimer
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyraldehyde
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
12.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-11 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
123-72-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)