Merck
W217409
Butyl acetate
≥99%, FCC, FG
Synonyma:
1-acetoxybutane, Acetic acid butyl ester, Butile, Butyl ethanoate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COO(CH2)3CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
116.16
FEMA Number:
2174
Council of Europe no.:
194
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
9.004
EC Number:
204-658-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1741921
Organoleptic:
banana; green; sweet
Grade:
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
Biological source:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
Food allergen:
no known allergens
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009, EU Regulation 1334/2008 & 178/2002, FCC, FDA 21 CFR 117, FDA 21 CFR 172.515
vapor density
4 (vs air), 4.01 (vs air)
vapor pressure
15 mmHg ( 25 °C), 8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
790 °F
expl. lim.
7.6 %
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(C)=O
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
banana; green; sweet
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI key
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Emission factors and source profiles of volatile organic compounds from the automobile manufacturing industry.: The study investigates the emission factors of various volatile organic compounds, including butyl acetate, from the automobile manufacturing sector, providing data crucial for environmental monitoring and regulation (You et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Taste at 30 ppm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyl acetate
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
80.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
27 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)