Merck
T72001
Trimethylacetonitrile
98%
Synonyma:
Pivalonitrile, tert-Butyl cyanide
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3CCN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
83.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-133-0
Beilstein/REAXYS Number:
1361449
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
density
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
CC(C)(C)C#N
InChI
1S/C5H9N/c1-5(2,3)4-6/h1-3H3
InChI key
JAMNHZBIQDNHMM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)