Merck
T5702
Tetrabutyl orthosilicate
97%
Synonyma:
Tetrabutoxysilane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3CH2CH2CH2O)4Si
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
320.54
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-305-8
Beilstein/REAXYS Number:
1709274
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
275 °C (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCO[Si](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C16H36O4Si/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4/h5-16H2,1-4H3
InChI key
UQMOLLPKNHFRAC-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)