O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
40161501
Manufacturer/tradename:
V415045
Joint:
joint: ST/NS35/20
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlijoint
joint: ST/NS35/20
manufacturer/tradename
V415045
General description
For use with vacuum manifolds having 35/20 socket joints. Please order tubing adapters and ball joint clamp separately.
Accessories:
SYNV175037 Top tubing adapter
SYNV175038 Middle tubing adapter
SYNV175039 Bottom tubing adapter
Z154075 Clamp for 35/20 ball joint
Accessories:
SYNV175037 Top tubing adapter
SYNV175038 Middle tubing adapter
SYNV175039 Bottom tubing adapter
Z154075 Clamp for 35/20 ball joint
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?