Merck
SYNV131005
Synthware conical bottom reaction vial with holed compression cap
5 mL, joint: ST/NS 14/10
Synonyma:
Synthware V131005, reaction tube
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
joint
joint: ST/NS14/10
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware V131005
capacity
5 mL
General description
Supplied with one holed compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE -faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; For Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)