Merck
SYNF964014
SynthwareBuchner funnel with perforated plate
60 mL, joint: ST/NS 14/20, plate O.D. 42 mm
Synonyma:
Synthware F964014, filter funnel
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS14/20
Packaging:
pkg of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F964014
plate O.D.
42 mm
capacity
60 mL , 60 mL
General description
Synthware Büchner funnel with an inner joint and a perforated glass plate, sealed with a perforated glass disc to support filter media. It features a standard taper inner joint (14/20) and a hose connector for the vacuum source.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)