Merck
SYNF794100
Synthware modified evaporation flask
neck joint: ST/NS 24/40, capacity 100 mL
Synonyma:
Synthware F794100, rotary evaporator flask
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
100 mL
Material:
glass flask, round bottom flask
Manufacturer/tradename:
Synthware F794100
Packaging:
pkg of 1 ea
Joint:
joint: ST/NS neck24/40
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
glass flask, round bottom flask
joint
joint: ST/NS neck24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F794100
capacity
100 mL
General description
Low profile design sits upright on bench and also provides for easy product access with a spatula. The unique flask shape is excellent for the controlled evaporation of foaming solvents such as toluene or xylene on a rotary evaporator
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)