Přejít k obsahu
SYNF661405
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 5 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonyma:
Synthware F661405, glass conical flask
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
5 mL
Material:
flat bottom, glass flask
Sterility:
non-sterile
Feature:
without cap
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
flat bottom, glass flask
joint
joint neck14/20, joint: ST/NS14/20
sterility
non-sterile
feature
without cap
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F661405
capacity
5 mL
General description
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
Other Notes
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware Erlenmeyer flask
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)