Přejít k obsahu
SYNF601002C
Synthware Buchner funnel
2 mL, porosity: coarse
Synonyma:
Synthware F601002C, filtering funnel
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Packaging:
pkg of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F601002C
capacity
2 mL , 2 mL
General description
With sealed-in glass disc of the listed porosity. Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi. XC-extra coarse, C-Coarse, M-Medium, F-Fine porosity.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware Buchner funnel
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)