Přejít k obsahu
SYNF591050
Synthware three-neck round bottom flask
50 mL, joint: ST/NS 14/10
Synonyma:
Synthware F591050, 3-neck flask
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
50 mL, 50 mL
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , three-neck
Joint:
joint: ST/NS14/10
Packaging:
pkg of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass flask, round bottom , three-neck
joint
joint: ST/NS14/10
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F591050
capacity
50 mL, 50 mL
General description
Microscale, round bottom flask with three 14/10 outer ground joints externally threaded. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)