Merck
SYNF580850
Synthware™ storage tube with high vacuum valve
capacity 50 mL, valve size 0-8 mm, tube O.D. × L 28 mm × 120 mm
Synonyma:
Synthware F580850, Schlenk tube
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
50 mL
Material:
black cap, cap (plug seal), colorless tube, glass tube, round bottom
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
black cap, cap (plug seal), colorless tube, glass tube, round bottom
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F580850
capacity
50 mL
tube O.D. × L
28 mm × 120 mm
valve size
0-8 mm
General description
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)