Merck
SYNF541950
Synthware reaction flask with high vacuum valve
50 mL, joint: ST/NS 19/22, valve size 0-4 mm
Synonyma:
Synthware F541950, Schlenk flask
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
50 mL, 50 mL
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck (high vaccum valve)
Joint:
joint: ST/NS19/22
Packaging:
pkg of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck (high vaccum valve)
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F541950
capacity
50 mL, 50 mL
valve size
0-4 mm
General description
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper to protect Viton® O-ring on shaft.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)