Merck
SYNF534100
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyma:
Synthware F534100, Schlenk flask
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
100 mL
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck (with glass stopcock)
Joint:
joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck (with glass stopcock)
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F534100
capacity
100 mL
General description
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)