O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS19/22
Packaging:
pkg of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlijoint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F459125A
capacity
125 mL , 125 mL
General description
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?