Merck
SYNF439900
Synthware three neck round bottom flask with angled side necks
100 mL, center joint: ST/NS 19/22, side joint: ST/NS 19/22
Synonyma:
Synthware F439900, 3-neck round flask
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
100 mL, 100 mL
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , three-neck (angled side necks)
Joint:
center joint: ST/NS19/22, side joint: ST/NS19/22
Packaging:
pkg of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass flask, round bottom , three-neck (angled side necks)
joint
center joint: ST/NS19/22, side joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F439900
capacity
100 mL, 100 mL
General description
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)