Merck
SYNF366024C
Synthware™ Buchner funnel with inner joint
150 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 60 mm, porosity: coarse
Synonyma:
Synthware 366024C, glass filter funnel
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
eCl@ss:
32035601
Joint:
joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F366024C
frit O.D.
60 mm
capacity
150 mL , 150 mL
General description
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)