Přejít k obsahu
SYNF364014C
Synthware Buchner funnel with inner joint
60 mL, joint: ST/NS 14/20, frit O.D. 40 mm, porosity: coarse
Synonyma:
Synthware F364014C, glass filter funnel
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS14/20
Packaging:
pkg of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F364014C
frit O.D.
40 mm
capacity
60 mL , 60 mL
General description
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)