Merck
SYNF292810
Synthware solvent addition funnel
top diam. 100 mm
Synonyma:
Synthware F292810, glass funnel
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Packaging:
pkg of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F292810
top diam.
100 mm
General description
Design of funnel permits addition of solvents to flash chromatography columns without disturbing the silica-gel/packing layer. Lower end of the funnel is closed and the stem has a series of small holes through which the solvent drains. Top of the funnel is 90mm in diameter with the stem size as listed.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)