Merck
SYNF240100
Synthware Dewar flask, hemispherical low form
I.D. × O.D. 65 mm × 80 mm, fits 100 mL flasks
Synonyma:
Synthware F240100,
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Material:
aluminum flask
Joint:
Joints neck (80)
Packaging:
pkg of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
aluminum flask
joint
Joints neck (80)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F240100
I.D. × O.D.
65 mm × 80 mm
I.D. × depth
8 cm × 6.5 cm
flask capacity
100 mL
General description
Flask size shown is the maximum capacity flask that will fit inside the Dewar. With aluminum housing to transfer magnetic field.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)