Merck
SYNF111900L
Synthware™ Dewar flask, tall form with metal housing
flask capacity 3500 mL, tall form with metal housing
Synonyma:
Synthware F111900L
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Material:
aluminum flask
Joint:
Joints neck (120)
Packaging:
pkg of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
aluminum flask
joint
Joints neck (120)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F111900L
I.D. × depth
12 cm × 30.2 cm
flask capacity
3500 mL
General description
Dewar flask with weighted metal base for stability and with a full-length aluminum housing which extends to the top rim for added protection.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)