pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlijoint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C398030C
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
73.0 mm × 305 mm
capacity
1000 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With a coarse porosity sealed in fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?