pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlijoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C314175
Overall H
350 mm
coil L
175 mm
hose size
10 mm
General description
Jacket has an O.D. of 40 mm while coil O.D. is 8 mm to provide maximum cooling capacity.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ reflux condenser with large cooling capacity
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?