Merck
SYNC264125
Synthware coil-style reflux condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Synonyma:
Synthware C264125, coil-type condenser
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C264125
hose size
10 mm
General description
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint. Hose connections have an O.D. of 8mm or 10mm at the middle serration.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)