Merck
SYNC251200
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm, hose size 10 mm
Synonyma:
Synthware C251200, Bulb condenser
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C251200
hose size
10 mm
jacket L
200 mm
General description
Synthware Allihn condenser features a 200 mm jacketed length for superior cooling efficiency. A series of internal glass bulbs increase surface area for efficient cooling and prevent loss of volatile substances. With upper standard taper outer joint (24/40) to fit various laboratory glassware and a lower drip tip joint.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware Allihn condenser
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)