Merck
SYNC195173
Synthware chromatography column with with spherical joint and PTFE stopcock
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 13.4 mm × 305 mm
Synonyma:
Synthware C195173, glass chromatograpy column
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
joint
joint: ST/NS35/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C195173
I.D. × L
13.4 mm × 305 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
Spherical joint used with pinch clamp makes quick and tight connection under pressure for flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)