Přeskočit na
SYNC184461
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 40.0 mm × 203 mm
Synonyma:
Synthware C184461, glass chromatograpy column
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 800,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
3 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C184461
I.D. × L
40.0 mm × 203 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. For flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product does not include coarse fritted disc.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SYNC184323SYNC184172SYNC184173
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
manufacturer/tradename
Synthware C184461
manufacturer/tradename
Synthware C184323
manufacturer/tradename
Synthware C184172
manufacturer/tradename
Synthware C184173
I.D. × L
40.0 mm × 203 mm
I.D. × L
26.0 mm × 305 mm
I.D. × L
13.4 mm × 254 mm
I.D. × L
13.4 mm × 305 mm
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)