Merck
SYNC171120
Synthware water jacketed distillation column with indents to support packing material
joint: ST/NS 14/20, jacket H 110 mm
Synonyma:
Synthware C171120, glass distilling column
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Synthware C171120
Packaging:
pkg of 1 ea
Joint:
joint: ST/NS14/20
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C171120
jacket H
110 mm
General description
Indentations at the bottom for supporting packing material. Jacket permits the column to be used as a condenser.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)