pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Synthware C164250
Packaging:
pkg of 1 ea
Joint:
joint: ST/NS24/40
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlijoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C164250
jacket H
250 mm
General description
With 12 mm I.D. indentations to support packing material. Vacuum jacketed to improve performance .
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ vacuum jacketed distillation column with indents to support packing material
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?