Merck
STW1
COware gas reactor
reaction scale of 0.1-1 mmol (total volume 20 mL)
Synonyma:
Chemical reactor, Gas reactor
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41103817
Packaging:
pack of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pack of 1 ea
General description
Two-chamber glass apparatus are ideal for reaction scales of:
  • 0.1-1 mmol (total volume 20 mL)
  • 1.0-5.0 mmol (total volume 100 mL)
  • 5.0-20.0 mmol (total volume 400 mL)
Each unit includes two screw caps, two stabilizing PTFE discs (recyclable), ten single use silicone/PTFE septa (in combination with the stabilizing discs each septum allows for a maximum of 2 piercings using 21G/Ø0.80 mm syringes or smaller).
Order replacement PTFE/silicone septa STW3.
Learn more about CO releasing molecules from Prof. Skrydstrup
COware gas reactor is a part of the COware Platform
Still not finding the right product?
Explore all of our products under COware gas reactor
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)