Přejít k obsahu
SLW1519/12
Pyrex® Media-Lab Bottles, amber glass, with-out cap and pouring ring, with printed trace code
Synonyma:
Pyrex, SciLabware 1519/12
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Material:
round amber glass bottle
Sterility:
non-sterile
Feature:
graduations, without cap, with printed trace code, without pouring ring
Packaging:
pack of 10 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
round amber glass bottle
joint
Joints threaded neck (GL45)
sterility
non-sterile
feature
graduations, without cap, with printed trace code, without pouring ring
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
SciLabware 1519/12
H
260 m
body diam.
136 mm
General description
  • Bottles only. Supplied without cap or pouring ring
  • Complies with ISO 4796
  • Manufactured from amber-coated borosilicate glass
  • UV absorbent up to 500 nm
  • Ideal for storage of light sensitive materials
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)