Merck
SLW1519/01
Pyrex® Media-Lab Bottles, amber glass, with-out cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 25 mL
Synonyma:
Pyrex, SciLabware 1519/01
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
25 mL
Material:
round amber glass bottle
Sterility:
non-sterile
Feature:
graduations, without cap, with printed trace code, without pouring ring
Packaging:
pack of 10 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
round amber glass bottle
joint
Joints threaded neck (GL25)
sterility
non-sterile
feature
graduations, without cap, with printed trace code, without pouring ring
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
SciLabware 1519/01
H
70 mm
body diam.
36 mm
capacity
25 mL
General description
  • Bottles only. Supplied without cap or pouring ring
  • Complies with ISO 4796
  • Manufactured from amber-coated borosilicate glass
  • UV absorbent up to 500 nm
  • Ideal for storage of light sensitive materials
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)