Merck
SLW1515/04D
Pyrex® Reagent bottles, round bottom with reusable screw caps
capacity 100 mL
Synonyma:
Pyrex, SciLabware 1515/04D
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE seal, Pyrex bottle, black PBT cap, colorless bottle, round bottle, round bottom, white graduation
joint
Joints threaded neck (SVL25)
feature
with cap
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
SciLabware 1515/04D
bottle diam. × H
53 mm × 105 mm
cap size
25 mm
capacity
100 mL
General description
  • Complies with ISO 4796-1
  • Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc.
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
  • Supplied with PBT screwcaps having a PTFE faced sealing disc
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
  • Autoclavable
  • White graduations and marking spot
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)