Merck
SLW1003-3L
Pyrex® Griffin beakers, heavy duty, graduated
3000 mL
Synonyma:
Pyrex, SciLabware 1003-3L
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121803
eCl@ss:
32040401
Material:
borosilicate glass , white graduation
Feature:
graduated, heavy duty
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass , white graduation
feature
graduated, heavy duty
manufacturer/tradename
SciLabware, DWK Life Sciences 1003-3L
H × diam.
230 mm × 170 mm
capacity
3000 mL
General description
  • Mechanically stronger than standard beakers
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims and spout, less prone to breakage during washing etc.
  • Thicker walls and heavier bases
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
Other Notes
Browse all glass beakers
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)