Merck
SLW1000/18D
Pyrex® Griffin beakers, low form, with printed trace code
600 mL
Synonyma:
Pyrex, SciLabware 1000/18D
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121803
Material:
borosilicate glass , white graduation
Feature:
low form, with printed trace code
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass , white graduation
feature
low form, with printed trace code
manufacturer/tradename
SciLabware, DWK Life Sciences 1000/18D
H × diam.
125 mm × 90 mm
capacity
600 mL
General description
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent thermal performance
  • High resistance to chemical attack
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • White graduations and marking spot
Other Notes
Browse all glass beakers
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)