Merck
S5502
Succinic dihydrazide
96%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2NNHCOCH2CH2CONHNH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-970-9
MDL number:
Assay:
96%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
mp
170-171 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
NNC(=O)CCC(=O)NN
InChI
1S/C4H10N4O2/c5-7-3(9)1-2-4(10)8-6/h1-2,5-6H2,(H,7,9)(H,8,10)
InChI key
HCOMFAYPHBFMKU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)