Merck
P49902
Pregnenolone acetate
99%
Synonyma:
3β-Acetoxy-5-pregnen-20-one, 5-Pregnen-3β-ol-20-one acetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H34O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
358.51
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-212-6
Beilstein/REAXYS Number:
2062850
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]20/D +19°, c = 1 in ethanol
mp
149-152 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@H]4C(C)=O)[C@@H]3CC=C2C1
InChI
1S/C23H34O3/c1-14(24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(26-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h5,17-21H,6-13H2,1-4H3/t17-,18-,19+,20-,21-,22-,23+/m0/s1
InChI key
CRRKVZVYZQXICQ-RJJCNJEVSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)