Merck
P28808
Phenylphosphinic acid
99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5P(O)(OH)H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
142.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-217-3
Beilstein/REAXYS Number:
2802244
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
83-85 °C (lit.)
SMILES string
O[PH](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7O2P/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9H,(H,7,8)
InChI key
MLCHBQKMVKNBOV-UHFFFAOYSA-N
General description
Phenylphosphinic acid is also known as phenylphosphonous acid. Kinetics of oxidation of phenylphosphinic acid by metal and non metal oxidants was investigated in a study.2
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)