O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H6N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
94.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-645-8
Beilstein/REAXYS Number:
105778
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n
bp
135 °C/761 mmHg (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cnccn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
InChI key
CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Methylpyrazine is an alkyl-substituted pyrazine used as a key intermediate in the synthesis of pyrazineamide, an anti-tubercular drug.
Application
2-Methylpyrazine can be used:
- As a ligand to prepare coordination polymer [Ag(CF3CO2)(2-Me-Pyz)], wherein 2-Me-Pyz is 2-methylpyrazine.
- To prepare 2-cyanopyrazine via ammoxidation reaction using MoVPO catalyst.
- As a ligand in the synthesis of fluorescent silver(I)-saccharinato complex, which exhibits blue luminescence at room temperature.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methylpyrazine
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
122.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
50 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?