Merck
L2807
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate
97%
Synonyma:
Linalyl acetate, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate, Bergamol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CO2C(CH=CH2)(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
196.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-116-4
Beilstein/REAXYS Number:
1724500
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
6.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
97%
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
density
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
InChI key
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)