Merck
KN8973200000
Kontes® NMR tubes 10 mm diam., precision
frequency 60 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.
Synonyma:
897320-0000
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121705
eCl@ss:
32040303
Parameter:
60 MHz frequency
Material:
borosilicate glass tube, colorless tube
Feature:
neck thread push fit
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass tube, colorless tube
feature
neck thread push fit
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble® 897320-0000
parameter
60 MHz frequency
L × camber × concentricity
7 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.
tube diam.
10 mm
wall thickness
0.46 mm
General description
These tubes are made of KG-33 borosilicate glass. Wall thickness for these precision tubes is 0.0182 in.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 1 each.
Features and Benefits
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Polyethylene caps attached
  • OD 10 mm (+0.00/-0.013) mm
  • ID 9.065 (+0.013/+0.00) mm
  • Wall thickness 0.462 mm
Legal Information
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)