Merck
IDE100
Interdigitated Chip
IDE100
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NC.13
UNSPSC Code:
12352103
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
gold/chromium electrode (Au/Cr), silica coating (SiO2)
description
die layer thickness 300 nm SiO2, electrode layer thickness 60 nm gold, type 1
packaging
pkg of 12 non-diced devices
manufacturer/tradename
IDE100
die thickness
525 μm , silicon
electrode size
10 nm , chrome
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Interdigitated Chip
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)