Přejít k obsahu
HAM61614-01
Fill tubing for Hamilton® Microlab® 600 pipettor
FEP, gauge × L 12 × 1219 mm
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
FEP
gauge × L
12 × 1219 mm
tubing volume
4571 μL
fitting
1/4-28 non-tapered
suitability
suitable for (use with greater than 1 mL syringes)
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)