Přejít k obsahu
HAM238380
Hamilton® Polyplast lab pH electrode
plastic (SAN)/glass, S7 connector
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41115604
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
cylindrical V glass membrane, plastic (SAN)/glass , single pore diaphragm
feature
electrode Polisolve electrolyte, S7 connector
parameter
0-60 °C temp. range
diam.
12 mm
immersion depth
10 mm
pH
0-14
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)