Merck
H58005
4-Quinolinol
98%
Synonyma:
4-Hydroxyquinoline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H7NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
145.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-268-2
Beilstein/REAXYS Number:
2900
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
200-202 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-9-5-6-10-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H,10,11)
InChI key
PMZDQRJGMBOQBF-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Quinolinol (4-quinolone) is a quinolone compound which forms the core moiety of antibacterials such as norfloxacin, nalidixic acid, ciprofloxacin and cinoxacin.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)