Merck
H4280
3-Hydroxyflavone
≥98%
Synonyma:
Flavonol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H10O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
238.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-416-9
MDL number:
Assay:
≥98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98%
mp
171-172 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
OC1=C(Oc2ccccc2C1=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-13-11-8-4-5-9-12(11)18-15(14(13)17)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,17H
InChI key
HVQAJTFOCKOKIN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Hexa(15211)
Application
Reactant involved in:
  • Studies of photochemically-induced dioxygenase-type CO-release reactivity
  • Phase-transfer protection and deprotection of hydroxychromones
  • O-methylation with di-Me carbonate
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
  • 2-Chloropyridine derivatives for studies of antitumor agents and telomerase inhibitors
  • Dihydrochromenopyrazines and chromenoquinoxalines
Involved in studies of its electrochemical properties using voltammetric methodologies
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)