Přejít k obsahu
H146
4-Hydroxymephenytoin
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(±)-5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methylhydantoin, (±)-5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methylimididazolidine-2,4-dione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H14N2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
234.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
solubility
DMSO: >5 mg/mL
SMILES string
CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-3-12(8-4-6-9(15)7-5-8)10(16)14(2)11(17)13-12/h4-7,15H,3H2,1-2H3,(H,13,17)
InChI key
OQPLORUDZLXXPD-UHFFFAOYSA-N
General description
CYP2C19 metabolite of mephenytoin.
Application
Pharmacological activity investigating:
  • The drug effects on metabolization
  • In vitro cytochrome P450 activity in microsomes
Analyte for electron-capture gas chromatography procedures
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxymephenytoin
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)