Hlavní dokumenty
GF89410855
Aluminum
mesh, size 0.11 mm, size 300 × 300 mm, wire diameter 0.1 mm
Synonyma:
AL008722
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Al
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
26.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
mesh
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 894-108-55
resistivity
2.6548 μΩ-cm
size
0.11 mm
300 × 300 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)