Merck
GF62258317
Lead
foil, 4mm disks, thickness 0.05mm, 99.99+%
Synonyma:
Lead, PB000190
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Pb
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
207.20
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141723
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥99.99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 622-583-17
resistivity
20.65 μΩ-cm
diam. × thickness
4 mm × 0.05 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
target_organs
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7439-92-1
CAS No.
7439-92-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)